Läs mer
5-(4-klorfenyl)furfural, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10402473 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10402473 5 g Glasflaska 5g
10230443 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10402473 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 375500050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 34035-03-5
Molekylformel C11H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 206.63
MDL-nummer MFCD00195947
InChI-nyckel ROJGJNINTRCMBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-chlorophenyl furan-2-carbaldehyde, 5-4-chlorophenyl-2-furaldehyde, 5-4-chlorophenyl furfural, 5-4-chloro-phenyl-furan-2-carbaldehyde, 2-formyl-5-4-chlorophenyl furan, 2-furancarboxaldehyde, 5-4-chlorophenyl, 5-4-chlorophenyl-2-furancarboxaldehyde, 5-4-chlorophenyl furan-2-carboxaldehyde, pubchem4001, cambridge id 7179578
PubChem CID 676184
IUPAC-namn 5-(4-klorfenyl)furan-2-karbaldehyd
LEDER ClC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(O1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4-Chlorophenyl)furfural
Smältpunkt 128°C to 131°C
CAS Min % 95.0
Färg Brun
CAS Max % 100.0
Kvantitet 5 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Nålar
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Formel vikt 206.63
Procent renhet 95+%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.