Läs mer
5-(4-Chlorophenyl)thiazolo[2,3-c]-1,2,4-triazole-3-thiol, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15498545
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15498545 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 15498545 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33621.ME
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4-Chlorophenyl)thiazolo[2,3-c]-1,2,4-triazole-3-thiol
CAS 610276-80-7
Molekylformel C10H6ClN3S2
MDL-nummer MFCD06254380
Kvantitet 500 mg
Synonym 5-4-chlorophenyl 1,3 thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thiol, 5-4-chlorophenyl-1,2,4 triazolo 3,4-b 1,3 thiazole-3-thiol, 5-4-chlorophenyl thiazolo 2,3-c-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-4-chlorophenyl thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thiol, 5-4-chlorophenyl-2h-1,3 thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thione, 5-4-chlorophenyl-2h-1,2,4 triazolo 3,4-b 1,3 thiazole-3-thione
InChI-nyckel QSDOIJACNQRZKE-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC1=CC=C(C=C1)C1=CSC2=NNC(=S)N12
IUPAC-namn 5-(4-chlorophenyl)-2H-[1,3]thiazolo[2,3-c][1,2,4]triazole-3-thione
Molekylvikt (g/mol) 267.75
PubChem CID 4738267
Formel vikt 267.76
Procent renhet 96%