missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-(4'-(Dibromomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-yl)-1H-tetrazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(4'-(Dibromomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-yl)-1H-tetrazole |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10Br2N4/c15-13(16)10-7-5-9(6-8-10)11-3-1-2-4-12(11)14-17-19-20-18-14/h1-8,13H,(H,17,18,19,20) |
| Formel vikt | 391.9272 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?