missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-[4'-(Dibromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]-2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazole, Mikromol™
Beskrivning
5-[4'-(Dibromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]-2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazole
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[4'-(Dibromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]-2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazole |
| CAS | 151052-34-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-[4'-(Dibromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]-2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C33 H24 Br2 N4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2H-Tetrazole, 5-[4'-(dibromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]-2-(triphenylmethyl)-, 5-[4'-(Dibromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]-2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazole |
| InChI formel | InChI=1S/C33H24Br2N4/c34-31(35)25-22-20-24(21-23-25)29-18-10-11-19-30(29)32-36-38-39(37-32)33(26-12-4-1-5-13-26,27-14-6-2-7-15-27)28-16-8-3-9-17-28/h1-23,31H |
| LEDER | BrC(Br)c1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn(n3)C(c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6 |
| IUPAC-namn | 5-[2-[4-(dibromomethyl)phenyl]phenyl]-2-trityltetrazole |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?