Läs mer
5-(4-dimetylaminobensyliden)rhodanin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7023518
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11493367
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17152.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 536-17-4 | C12H12N2OS2 | 264.361 g/mol
Används för detektion av Ag, Au, Cu, Hg, Pd, Pt, alkaloider, antipyrin, indikan, sulfonamid, urobilinogen. Reagens för bestämning av silver, palladium, kvicksilver och guld. Används även vid fotometrisk bestämning av autoradiogram.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Används för detektion av Ag, Au, Cu, Hg, Pd, Pt, alkaloider, antipyrin, indikan, sulfonamid, urobilinogen. Reagens för bestämning av silver, palladium, kvicksilver och guld. Används även vid fotometrisk bestämning av autoradiogram.
Löslighet
Olösligt i vatten, 993,7(mg/L) vid °25 C
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och förvara svalt, torrt på väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 536-17-4
Molekylformel C12H12N2OS2
Molekylvikt (g/mol) 264.361
MDL-nummer MFCD00064857
InChI-nyckel JJRVRELEASDUMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-0ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0ser53q7rt, usaf pd-20, 4-dimethylaminobenzylidenerhodanine, 4-thiazolidinone, 5-4-dimethylamino phenyl methylene-2-thioxo, 5-p-dimethylaminobenzal rhodanine, p-dimethylaminobenzylidene rhodamine, p-dimethylamino benzal-5-rhodanine
PubChem CID 2723826
IUPAC-namn 5-[[4-(dimetylamino)fenyl]metyliden]-2-sulfanyliden-1,3-tiazolidin-4-on
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine 98%
Smältpunkt 275°C to 280°C
Odör Weak
Kvantitet 5 g
Beilstein 189065
Merck Index 14,3231
Löslighetsinformation Insoluble in water,993.7(mg/L) at 25°C
Formel vikt 264.37
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.