Läs mer
5-(4-dimetylaminobensyliden)rhodanin 98 %
Produktkod. 11403377
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11403377 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11403377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17152.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 536-17-4 | C12H12N2OS2 | 264,36 g/mol
Används för detektion av Ag, Au, Cu, Hg, Pd, Pt, alkaloider, antipyrin, indikan, sulfonamid, urobilinogen. Reagens för bestämning av silver, palladium, kvicksilver och guld. Används även vid fotometrisk bestämning av autoradiogram.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Används för detektion av Ag, Au, Cu, Hg, Pd, Pt, alkaloider, antipyrin, indikan, sulfonamid, urobilinogen. Reagens för bestämning av silver, palladium, kvicksilver och guld. Används även vid fotometrisk bestämning av autoradiogram.
Löslighet
Olösligt i vatten, 993,7(mg/L) vid °25 C
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och förvara svalt, torrt på väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine 98%
CAS 536-17-4
Smältpunkt 275 °C till 280 °C
Odör Svag
Molekylformel C12H12N2OS2
MDL-nummer MFCD00064857
Kvantitet 10 g
Beilstein 189065
Merck Index 14,3231
Synonym unii-0 ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0 ser53q7rt, usaf pd-20
Löslighetsinformation Olöslig i vattenlösning, 993,7 (mg/l) vid 25 °C
InChI-nyckel JJRVRELEASDUMY-YFHOEESVSA-N
LEDER CN(C)C1=CC=C(\C=C2/SC(=S)NC2=O)C=C1
IUPAC-namn 5-[[4-(dimetylamino)fenyl]metyliden]-2-sulfanyliden-1,3-tiazolidin-4-on
Molekylvikt (g/mol) 264.36
PubChem CID 2723826
Formel vikt 264.37
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.