Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 5-(4-dimetylaminobensyliden)rhodanin, 99 %
Produktkod. 10307520 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10307520 10 g Glasflaska 10g
10665392 25 g Glasflaska 25g
10574264 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10307520 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 151470100
 Begränsad artikel
I lager
5-(4-dimetylaminobensyliden)rhodanin, 99 %, Mängd: 100 g, förpackning: Glasflaska, röd, smältpunkt: 285 grader. C till 288 grader. C, molekylvikt: 264,35, procent renhet: 99%, utseende: (0,3 % soln i aceton) klar, testprocentintervall: 99 %, Beilstein: 27, 433, CAS: 536-17-4 | CAS: 536-17-4 | C12H12N2OS2 | 264,35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 536-17-4
Molekylformel C12H12N2OS2
Molekylvikt (g/mol) 264.35
MDL-nummer MFCD00064857
InChI-nyckel JJRVRELEASDUMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-0ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0ser53q7rt, usaf pd-20, 4-dimethylaminobenzylidenerhodanine, 4-thiazolidinone, 5-4-dimethylamino phenyl methylene-2-thioxo, 5-p-dimethylaminobenzal rhodanine, p-dimethylaminobenzylidene rhodamine, p-dimethylamino benzal-5-rhodanine
PubChem CID 2723826
IUPAC-namn 5-[[4-(dimetylamino)fenyl]metyliden]-2-sulfanyliden-1,3-tiazolidin-4-on
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 285°C to 288°C
Färg Rött
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Beilstein 27, 433
Merck Index 15, 3253
Löslighetsinformation (0.03% in acetone) Clear
Formel vikt 264.35
Procent renhet 99%
Fysisk form Fluffy Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.