Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 5-(4-dimetylaminobensyliden)rhodanin, 99 %
Produktkod. p-115801 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
Produktkod. 10307520
Brand: Thermo Scientific Chemicals 151470100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine, 99%, Quantity: 100g, Packaging: Glass bottle, Red, Melting Point: 285 deg.C to 288 deg.C, Molecular Weight: 264.35, Percent Purity: 99%, Appearance: (0.3% soln. in acetone) clear, Assay Percent Range: 99%, Beilstein: 27, 433, CAS: 536-17-4 | CAS: 536-17-4 | C12H12N2OS2 | 264.35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 536-17-4
Molekylformel C12H12N2OS2
Molekylvikt (g/mol) 264.35
MDL-nummer MFCD00064857
InChI-nyckel JJRVRELEASDUMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-0ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0ser53q7rt, usaf pd-20, 4-dimethylaminobenzylidenerhodanine, 4-thiazolidinone, 5-4-dimethylamino phenyl methylene-2-thioxo, 5-p-dimethylaminobenzal rhodanine, p-dimethylaminobenzylidene rhodamine, p-dimethylamino benzal-5-rhodanine
PubChem CID 2723826
IUPAC-namn 5-[[4-(dimetylamino)fenyl]metyliden]-2-sulfanyliden-1,3-tiazolidin-4-on
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 285°C to 288°C
Färg Rött
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Beilstein 27, 433
Merck Index 15, 3253
Löslighetsinformation (0.03% in acetone) Clear
Formel vikt 264.35
Procent renhet 99%
Fysisk form Fluffy Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.