Läs mer
5-(4-etynylfenyl)-1,3-oxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10751464
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10751464 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10422254 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10751464 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC14547CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 501944-63-4
Molekylformel C11H7NO
Molekylvikt (g/mol) 169.183
MDL-nummer MFCD08435847
InChI-nyckel CYRYZDZQFDRTHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-ethynylphenyl-1,3-oxazole, 5-4-ethynylphenyl oxazole, oxazole,5-4-ethynylphenyl, 4-1,3-oxazol-5-yl phenylacetylene
PubChem CID 18525707
IUPAC-namn 5-(4-etynylfenyl)-1,3-oxazol
LEDER C#CC1=CC=C(C=C1)C2=CN=CO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4-Ethynylphenyl)-1, 3-oxazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 169.18
Procent renhet 97%