Läs mer
5-[(4-Fluorobenzylidene]-2,4-thiazolidinedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[4-Fluorobenzylidene]-2,4-thiazolidinedione |
| CAS | 262601-87-6 |
| Molekylformel | C10H6FNO2S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 5-[(4-Fluorophenyl)methylene]-2,4-thiazolidinedione |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6FNO2S/c11-7-3-1-6(2-4-7)5-8-9(13)12-10(14)15-8/h1-5H,(H,12,13,14) |
| LEDER | Fc1ccc(C=C2SC(=O)NC2=O)cc1 |
| IUPAC-namn | 5-[(4-fluorophenyl)methylidene]-1,3-thiazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.22 |
| Formel vikt | 223.0103 |