Läs mer
5-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1,3-dione, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10282782
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Produktkod. 10282782
Brand: Thermo Scientific Maybridge CD11363DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 55579-72-1
Molekylformel C12H11FO2
Molekylvikt (g/mol) 206.22
MDL-nummer MFCD00174037
InChI-nyckel LBTLJACXBCUFEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-fluorophenyl cyclohexane-1,3-dione, 5-4-fluorophenyl-1,3-cyclohexanedione, 5-4-fluoroophenyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 5-4-fluorophenyl, 5-4-fluoro-phenyl-cyclohexane-1,3-dione, acmc-20am8h, 4-3,5-dioxocyclohex-1-yl fluorobenzene, 1,3-cyclohexanedione,5-4-fluorophenyl, 5-4-fluoro-phenyl cyclohexane-1,3-dione, 5-4-fluorophenyl cyclohexane-1, 3-dione
PubChem CID 730136
IUPAC-namn 5-(4-fluorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
LEDER FC1=CC=C(C=C1)C1CC(=O)CC(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1, 3-dione
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Amber glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 206.21
Procent renhet 95%