Läs mer
5-(4-fluorfenyl)valeriansyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7047188
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324835 250 mg 250mg
11304835 1 g 1g
11314835 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11324835 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17935.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 24484-22-8 | C11H12FO2 | 195.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24484-22-8
Molekylformel C11H12FO2
Molekylvikt (g/mol) 195.21
MDL-nummer MFCD00800242
InChI-nyckel BXEFPLJKYWEEAN-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 2734670
IUPAC-namn 5-(4-fluorfenyl)pentansyra
LEDER [O-]C(=O)CCCCC1=CC=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
Smältpunkt 73°C to 75°C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 7918899
Synonym 5-4-fluorophenyl valeric acid, 5-4-fluorophenyl pentanoic acid, benzenepentanoic acid, 4-fluoro, 5-4'-fluorophenyl valeric acid, acmc-1cj6r, benzenepentanoic acid,4-fluoro, 5-4-fluorophenyl-pentanoic acid, 5-4-fluoro-phenyl-pentanoic acid
Formel vikt 196.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.