Läs mer
5-[[4-(Hydroxymethyl)phenoxy]methyl]-3-(1-methylethyl)-2-oxazolidinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[(4-(Hydroxymethyl)phenoxy)methyl]-3-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one (Bisoprolol Oxazolidinonebenzylalcohol) |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO4/c1-10(2)15-7-13(19-14(15)17)9-18-12-5-3-11(8-16)4-6-12/h3-6,10,13,16H,7-9H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 265.1314 |