Läs mer
5-[[4-(Hydroxymethyl)phenoxy]methyl]-3-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one (Bisoprolol Oxazolidinonebenzylalcohol), Mikromol™
Beskrivning
5-[[4-(Hydroxymethyl)phenoxy]methyl]-3-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one (Bisoprolol Oxazolidinonebenzylalcohol)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[(4-(Hydroxymethyl)phenoxy)methyl]-3-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one (Bisoprolol Oxazolidinonebenzylalcohol) |
| CAS | 1071765-44-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-[(4-(Hydroxymethyl)phenoxy)methyl]-3-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one (Bisoprolol Oxazolidinonebenzylalcohol) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H19 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 5-[[4-(Hydroxymethyl)phenoxy]methyl]-3-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one, Bisoprolol Fumarate Imp. U (EP), Bisoprolol Oxazolidinonebenzylalcohol, Bisoprolol Imp. U (EP), Bisoprolol Fumarate Impurity U, Bisoprolol Impurity U |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO4/c1-10(2)15-7-13(19-14(15)17)9-18-12-5-3-11(8-16)4-6-12/h3-6,10,13,16H,7-9H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)N1CC(COc2ccc(CO)cc2)OC1=O |
| IUPAC-namn | 5-[[4-(hydroxymethyl)phenoxy]methyl]-3-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-one |
| Visa mer |