Läs mer
5-(4-Hydroxyphenyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(4-Hydroxyphenyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-one |
| CAS | 173192-07-9 |
| Molekylformel | C11H12O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O4/c1-11(2)14-9(10(13)15-11)7-3-5-8(12)6-4-7/h3-6,9,12H,1-2H3 |
| LEDER | CC1(C)OC(C(=O)O1)c2ccc(O)cc2 |
| IUPAC-namn | 5-(4-hydroxyphenyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.21 |
| Formel vikt | 208.0736 |