missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin, TRC

Produktkod. 30395276
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30395276 100 mg
30392212 25 mg
30395662 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30395276 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH516770100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2784-27-2
Molekylformel C15 H12 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 268.2674
Synonym Hydantoin, 5-(p-hydroxyphenyl)-5-phenyl-, (p-Hydroxyphenyl)phenylhydantoin, (±)-5-(4-Hydroxyphenyl-5-phenylhydantoin, 4-Hydroxydiphenylhydantoin, 4-Hydroxyphenytoin, 5-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin, 5-(4'-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin, 5-(p-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin, 5-Phenyl-5-p-hydroxyphenylhydantoin, Hydroxydiphenylhydantoin, NSC 156081, dl-5-(p-Hydroxyphenyl-5-phenylhydantoin, p-Hydroxydiphenylhydantoin, p-Hydroxyphenytoin, 2,4-Imidazolidinedione, 5-(4-hydroxyphenyl)-5-phenyl-
IUPAC-namn 5-(4-hydroxyphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
LEDER Oc1ccc(cc1)C2(NC(=O)NC2=O)c3ccccc3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O3/c18-12-8-6-11(7-9-12)15(10-4-2-1-3-5-10)13(19)16-14(20)17-15/h1-9,18H,(H2,16,17,19,20)
Formel vikt 268.0848
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.