Läs mer
5-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(4-Hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12N2O3/c18-12-8-6-11(7-9-12)15(10-4-2-1-3-5-10)13(19)16-14(20)17-15/h1-9,18H,(H2,16,17,19,20) |
| Formel vikt | 268.0848 |