Läs mer
5-[(4-hydroxyfenyl)metyl]oxolan-2-on, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]oxolan-2-one |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O3/c12-9-3-1-8(2-4-9)7-10-5-6-11(13)14-10/h1-4,10,12H,5-7H2 |
| Formel vikt | 192.0786 |