Läs mer
5-(4-jodfenyl)isoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10381945
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10381945 5 g 5g
10141062 250 mg 250mg
10782463 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10381945 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC12911DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 160377-48-0
Molekylformel C9H6INO
Molekylvikt (g/mol) 271.057
MDL-nummer MFCD02681898
InChI-nyckel TYNWYXFACGRXMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-iodophenyl isoxazole, 5-4-iodophenyl-1,2-oxazole, isoxazole,5-4-iodophenyl
PubChem CID 2776370
IUPAC-namn 5-(4-jodfenyl)-1,2-oxazol
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=CC=NO2)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4-Iodophenyl)isoxazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 271.05
Procent renhet 97%