Läs mer
5-(4-Methoxy-d3-2,3,6-trimethylphenyl)-3-methyl-2,4-pentadien-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(4-Methoxy-d3-2,3,6-trimethylphenyl)-3-methyl-2,4-pentadien-1-ol |
| CAS | 1185234-83-6 |
| Molekylformel | C16 D3 H19 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O2/c1-11(8-9-17)6-7-15-12(2)10-16(18-5)14(4)13(15)3/h6-8,10,17H,9H2,1-5H3/b7-6+,11-8+/i5D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(C)c(\C=C\C(=C\CO)\C)c(C)c1C |
| IUPAC-namn | (2E,4E)-3-methyl-5-[2,3,6-trimethyl-4-(trideuteriomethoxy)phenyl]penta-2,4-dien-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.363 |
| Formel vikt | 249.181 |