missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-(4-Methoxyphenoxy)-N-methoxy-N,2-dimethyl-pentanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(4-Methoxyphenoxy)-N-methoxy-N,2-dimethyl-pentanamide |
| CAS | 1797132-86-5 |
| Molekylformel | C15H23NO4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N-Methoxy-5-(4-methoxyphenoxy)-N,2-dimethyl-pentanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23NO4/c1-12(15(17)16(2)19-4)6-5-11-20-14-9-7-13(18-3)8-10-14/h7-10,12H,5-6,11H2,1-4H3 |
| LEDER | O=C(N(OC)C)C(C)CCCOC1=CC=C(OC)C=C1 |
| IUPAC-namn | N-methoxy-5-(4-methoxyphenoxy)-N,2-dimethylpentanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.35 |
| Formel vikt | 281.16 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?