Läs mer
5-(4-metoxifenoxi)pentansyra metylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(4-Methoxyphenoxy)pentanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1027079-22-6 |
| Molekylformel | C13H18O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O4/c1-15-11-6-8-12(9-7-11)17-10-4-3-5-13(14)16-2/h6-9H,3-5,10H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)CCCCOc1ccc(OC)cc1 |
| IUPAC-namn | Metyl 5-(4-metoxifenoxi)pentanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.28 |
| Formel vikt | 238.1205 |