Läs mer
5-(4-metoxifenoxi)pentansyra metylester, TRC
Produktkod. 30479596
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30479596 50 mg
1 options
Produktkod. 30479596 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26576550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4-Methoxyphenoxy)pentanoic Acid Methyl Ester
CAS 1027079-22-6
Molekylformel C13H18O4
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H18O4/c1-15-11-6-8-12(9-7-11)17-10-4-3-5-13(14)16-2/h6-9H,3-5,10H2,1-2H3
LEDER COC(=O)CCCCOc1ccc(OC)cc1
IUPAC-namn Metyl 5-(4-metoxifenoxi)pentanoat
Molekylvikt (g/mol) 238.28
Formel vikt 238.1205