Läs mer
5-(4-Methoxyphenoxy)pentanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(4-Methoxyphenoxy)pentanoic Acid |
| CAS | 374565-57-8 |
| Molekylformel | C12H16O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O4/c1-15-10-5-7-11(8-6-10)16-9-3-2-4-12(13)14/h5-8H,2-4,9H2,1H3,(H,13,14) |
| LEDER | COc1ccc(OCCCCC(=O)O)cc1 |
| IUPAC-namn | 5-(4-methoxyphenoxy)pentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.25 |
| Formel vikt | 224.1049 |