Läs mer
5-(4-metoxifenyl)-1,3-oxazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10181262
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10181262 250 mg 250mg
10427242 1 g 1g
10782017 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10181262 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00452CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 89205-07-2
Molekylformel C11H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 219.196
MDL-nummer MFCD03644147
InChI-nyckel XVXCIDWYZMBWJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-methoxyphenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid, 5-4-methoxyphenyl oxazole-4-carboxylic acid, 5-4-methoxyphenyl-1,3-oxazole-4-carboxylicacid, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-4-methoxyphenyl, 5-4-methoxy-phenyl-oxazole-4-carboxylic acid, maybridge3_004367, acmc-20c54g, 5-4-methoxyphenyl-4-oxazolecarboxylic acid, 5-4-methoxyphenyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-4-methoxyphenyl
PubChem CID 2779782
IUPAC-namn 5-(4-metoxifenyl)-1,3-oxazol-4-karboxylsyra
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C2=C(N=CO2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4-Methoxyphenyl)-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 219.2
Procent renhet 97%