Läs mer
5-(4-metoxifenyl)-1,3-oxazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(4-Methoxyphenyl)-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 219.2 |
| Procent renhet | 97% |