Läs mer
5-(4-metoxifyneyl)-1H-tetrazol, 98 %
Produktkod. p-7047012
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11363996 1 g 1g
11373996 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363996 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17210.03
CAS: 6926-51-8 | C8H8N4O | 176,179 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6926-51-8
Molekylformel C8H8N4O
Molekylvikt (g/mol) 176.179
MDL-nummer MFCD00991875
InChI-nyckel KZGGHPBTKGLWQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-methoxyphenyl-2h-tetrazole, 5-4-methoxy-phenyl-2h-tetrazole, 5-4-methoxyphenyl-1h-tetrazole, 2h-tetrazole,5-4-methoxyphenyl, 5-4-methoxyphenyl-2h-tetraazole, 5-4-methoxy-phenyl-1h-tetrazole, 5-4-methoxyphenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-4-methoxyphenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, 1-1h-1,2,3,4-tetraazol-5-yl-4-methoxybenzene, 4-methoxyphenyl tetrazole
PubChem CID 307902
IUPAC-namn 5-(4-metoxifenyl)-2H-tetrazol
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C2=NNN=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4-Methoxyphenyl)-1H-tetrazole
Smältpunkt 235 °C till 238 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 152619
Formel vikt 176.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.