missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-(4-Methoxyphenyl)-2-furancarboxaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(4-Methoxyphenyl)-2-furancarboxaldehyde |
| CAS | 34070-33-2 |
| Molekylformel | C12H10O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 5-(4-Methoxyphenyl)-2-furaldehyde, 5-(4-Methoxyphenyl)-2-furancarboxaldehyde, 5-(4-Methoxyphenyl)furfural, 5-(p-Methoxyphenyl)-2-furaldehyde, 5-(p-Methoxyphenyl)-2-furancarboxaldehyde, 5-p-Anisylfurfural |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O3/c1-14-10-4-2-9(3-5-10)12-7-6-11(8-13)15-12/h2-8H,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1)c2oc(C=O)cc2 |
| IUPAC-namn | 5-(4-methoxyphenyl)furan-2-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.21 |
| Formel vikt | 202.063 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?