Läs mer
5-(4'-Methyl-2-biphenyl)tetrazole-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(4'-Methyl-2-biphenyl)tetrazole-d4 |
| CAS | 1420880-37-0 |
| Molekylformel | C14 H8 D4 N4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 5-(4'-Methyl[1,1'-biphenyl]-2-yl)-2H-tetrazole-d4, 2-(Tetrazol-5-yl)-4'-methyl-1,1'-biphenyl-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N4/c1-10-6-8-11(9-7-10)12-4-2-3-5-13(12)14-15-17-18-16-14/h2-9H,1H3,(H,15,16,17,18)/i6D,7D,8D,9D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C)c2ccccc2c3nnn[nH]3 |
| IUPAC-namn | 5-[2-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-methyl-phenyl)phenyl]-1H-tetrazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.301 |
| Formel vikt | 240.1313 |