Läs mer
5-(4'-Methyl-2-biphenyl)tetrazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(4'-Methylbiphenyl-2-yl)-1H-tetrazole |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N4/c1-10-6-8-11(9-7-10)12-4-2-3-5-13(12)14-15-17-18-16-14/h2-9H,1H3,(H,15,16,17,18) |
| Formel vikt | 236.1062 |