Läs mer
5-(4'-Methylbiphenyl-2-yl)-1H-tetrazole, Mikromol™
Beskrivning
5-(4'-Methylbiphenyl-2-yl)-1H-tetrazole
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(4'-Methylbiphenyl-2-yl)-1H-tetrazole |
| CAS | 120568-11-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-(4'-Methylbiphenyl-2-yl)-1H-tetrazole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H12 N4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Losartan Potassium Imp. E (EP), Losartan Imp. E (EP), 5-(4'-Methylbiphenyl-2-yl)-1H-tetrazole, Losartan Potassium Impurity E, Losartan Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N4/c1-10-6-8-11(9-7-10)12-4-2-3-5-13(12)14-15-17-18-16-14/h2-9H,1H3,(H,15,16,17,18) |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3 |
| IUPAC-namn | 5-[2-(4-methylphenyl)phenyl]-1H-tetrazole |
| Visa mer |