Läs mer
5-(4-Methylphenyl)-5-phenylhydantoin, 99+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10665612 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10665612 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10665612 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 171430010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51169-17-6
Molekylformel C16H14N2O2
Molekylvikt (g/mol) 266.29
MDL-nummer MFCD00005263
InChI-nyckel WPAPSGQWYNPWCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-p-methylphenyl-5-phenylhydantoin, 5-phenyl-5-p-tolyl hydantoin, 5-phenyl-5-4-tolyl hydantoin, 5-4-methylphenyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione, 5-4-methylphenyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, 5-p-tolyl-5-phenylhydantoin, 5-phenyl-5-p-tolyl imidazolidine-2,4-dione, 2,4-imidazolidinedione, 5-4-methylphenyl-5-phenyl, 5-4-methylphenyl-5-phenylhydantoin, 5-4-methylphenyl-5-phenyl hydantoin
PubChem CID 92334
IUPAC-namn 5-(4-methylphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C2(C(=O)NC(=O)N2)C3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4-Methylphenyl)-5-phenylhydantoin
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 225.0°C to 228.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 266.29
Procent renhet 99+%
Fysisk form Powder