Läs mer
5-(4-metylfenyl)-5-fenyllimimidazolidin-2,4-dion, Mikromol™
Produktkod. 30050436
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050436 25 mg
30052599 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050436 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0630.080025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
5-(4-metylfenyl)-5-fenyllimimidazolin-2,4-dion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4-Methylphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
CAS 51169-17-6
Analyt- eller komponentnamn 5-(4-Methylphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H14 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Phenytoin Sodium Imp. F (EP), Phenytoin Imp. F (EP), 5-(4-Methylphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione, Phenytoin Impurity F, Phenytoin Sodium Impurity F, Phenytoin Impurity F
InChI formel InChI=1S/C16H14N2O2/c1-11-7-9-13(10-8-11)16(12-5-3-2-4-6-12)14(19)17-15(20)18-16/h2-10H,1H3,(H2,17,18,19,20)
LEDER Cc1ccc(cc1)C2(NC(=O)NC2=O)c3ccccc3
IUPAC-namn 5-(4-metylfenyl)-5-fenylimidazolidin-2,4-dion.
Molekylvikt (g/mol) 266.29
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 266.1055 g/mol