Läs mer
5-(4-metylfenyl)-5-fenyllimimidazolidin-2,4-dion, Mikromol™
Beskrivning
5-(4-metylfenyl)-5-fenyllimimidazolin-2,4-dion
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(4-Methylphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione |
| CAS | 51169-17-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-(4-Methylphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H14 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Phenytoin Sodium Imp. F (EP), Phenytoin Imp. F (EP), 5-(4-Methylphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione, Phenytoin Impurity F, Phenytoin Sodium Impurity F, Phenytoin Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N2O2/c1-11-7-9-13(10-8-11)16(12-5-3-2-4-6-12)14(19)17-15(20)18-16/h2-10H,1H3,(H2,17,18,19,20) |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)C2(NC(=O)NC2=O)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 5-(4-metylfenyl)-5-fenylimidazolidin-2,4-dion. |
| Visa mer |