Läs mer
5-(4-Methylphenyl)hydantoin, Mikromol™
Produktkod. 30050717
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050717 25 mg
1 options
Produktkod. 30050717 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0630.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-(4-Methylphenyl)hydantoin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4-Methylphenyl)hydantoin
CAS 69489-37-8
Analyt- eller komponentnamn 5-(4-Methylphenyl)hydantoin
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H10 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 5-(4-Methylphenyl)hydantoin
InChI formel InChI=1S/C10H10N2O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8-9(13)12-10(14)11-8/h2-5,8H,1H3,(H2,11,12,13,14)
LEDER Cc1ccc(cc1)C2NC(=O)NC2=O
IUPAC-namn 5-(4-methylphenyl)imidazolidine-2,4-dione
Molekylvikt (g/mol) 190.2
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 190.0742 g/mol