Läs mer
5-(4-methylphenyl)imidazolidine-2,4-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(4-Methylphenyl)hydantoin |
| CAS | 69489-37-8 |
| Molekylformel | C10 H10 N2 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 5-(4-Methylphenyl)hydantoin |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8-9(13)12-10(14)11-8/h2-5,8H,1H3,(H2,11,12,13,14) |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)C2NC(=O)NC2=O |
| IUPAC-namn | 5-(4-methylphenyl)imidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.2 |
| Formel vikt | 190.0742 |