Läs mer
5-(4-metylfenyl)tiazolo[2,3-c]-1,2,4-triazol-3-tiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15428275
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15428275 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 15428275 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33012.ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 500112-74-3 | C11H9N3S2 | 247.334 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4-Methylphenyl)thiazolo[2,3-c]-1,2,4-triazole-3-thiol
CAS 500112-74-3
Smältpunkt 194 °C till 195 °C
Molekylformel C11H9N3S2
MDL-nummer MFCD06254379
Kvantitet 500 mg
Synonym 5-4-methylphenyl 1,3 thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thiol, 5-4-methylphenyl-1,2,4 triazolo 3,4-b 1,3 thiazole-3-thiol, 5-p-tolyl thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thiol, 5-4-methylphenyl-2h-1,3 thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thione, 5-4-methylphenyl-2h-1,2,4 triazolo 3,4-b 1,3 thiazole-3-thione, 5-4-methylphenyl thiazolo 2,3-c-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-p-tolyl-2h-thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thione, 5-4-methylphenyl-2h-thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thione, 5-4-methylphenyl-2h-1,3-thiazolino 2,3-c 1,2,4-triazoline-3-thione, 5-4-methylphenyl 1,3 thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3 2h-thione
InChI-nyckel LNDYWRMGFKFDTC-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C2=CSC3=NNC(=S)N23
IUPAC-namn 5-(4-metylfenyl)-2H-[1,3]tiazolo[2,3-c][1,2,4]triazol-3-tion
Molekylvikt (g/mol) 247.334
PubChem CID 2383729
Formel vikt 247.34
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.