missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine, TRC

Produktkod. 30480487
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30480487 500 mg
30473334 5 g
30481986 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30480487 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM320895500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 571189-49-6
Molekylformel C10H16N4
Molekylvikt (g/mol) 192.26
Synonym 5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-ylamine, 5-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-pyridinamine, 1-Methyl-4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine, 4-(2-Aminopyridin-5-yl)-1-methylpiperazine
IUPAC-namn 5-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine
LEDER CN1CCN(CC1)c2ccc(N)nc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H16N4/c1-13-4-6-14(7-5-13)9-2-3-10(11)12-8-9/h2-3,8H,4-7H2,1H3,(H2,11,12)
Formel vikt 192.1375
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.