Läs mer
5-(4-nitrofenyl)-1H-tetrazol, 97 %
Produktkod. 11347476
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11347476 5 g 5g
11337476 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347476 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09531.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 16687-60-8 | C7H5N5O2 | 191,15 g/mol
Det används som ett reagens som används som aktivator för både lösnings- och fastfassyntes av oligonukleotider med användning av fosforamiditmetoden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som ett
reagens som används som aktivator för både lösnings- och fastfassyntes av oligonukleotider med användning av fosforamiditmetoden.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i DMSO.
Anteckningar
Det kan förvaras mörkt i en exsickator. Undvik kontakt med stark värme och metallsalter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16687-60-8
Molekylformel C7H5N5O2
Molekylvikt (g/mol) 191.15
MDL-nummer MFCD00068729
InChI-nyckel MIUOBAHGBPSRKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-nitrophenyl-1h-tetrazole, 5-4-nitrophenyl-2h-tetrazole, 5-4-nitro-phenyl-2h-tetrazole, 5-4-nitrophenyl tetrazole, 5-4-nitrophenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-4-nitro-phenyl-1h-tetrazole, 5-4-nitrophenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, maybridge1_004022, acmc-1bt31
PubChem CID 285163
IUPAC-namn 5-(4-nitrofenyl)-2H-tetrazol
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C1=NNN=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4-Nitrophenyl)-1H-tetrazole
Smältpunkt ∽223 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 192840
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i DMSO.
Formel vikt 191.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.