missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-(4-Nitrophenyl)-2-furaldehyde Azine, Mikromol™

Produktkod. 30051204
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051204 25 mg
30051780 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051204 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0905.030025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

5-(4-Nitrophenyl)-2-furaldehyde Azine
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-(4-nitrophenyl)-2-furaldehyde azine
CAS 301359-05-7
Analyt- eller komponentnamn 5-(4-nitrophenyl)-2-furaldehyde azine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C22 H14 N4 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 5-(4-nitrophenyl)-2-furaldehyde azine, 2-Furancarboxaldehyde, 5-(4-nitrophenyl)-, 2-[[5-(4-nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]hydrazone, 2-Furancarboxaldehyde, 5-(4-nitrophenyl)-, [[5-(4-nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]hydrazone (9CI), Dantrolene Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C22H14N4O6/c27-25(28)17-5-1-15(2-6-17)21-11-9-19(31-21)13-23-24-14-20-10-12-22(32-20)16-3-7-18(8-4-16)26(29)30/h1-14H
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)c2oc(C=NN=Cc3oc(cc3)c4ccc(cc4)[N+](=O)[O-])cc2
IUPAC-namn 1-[5-(4-nitrophenyl)furan-2-yl]-N-[[5-(4-nitrophenyl)furan-2-yl]methylideneamino]methanimine
Molekylvikt (g/mol) 430.37
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 430.0913 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.