missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-(4-Nitrophenyl)-2-furaldehyde Azine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(4-nitrophenyl)-2-furaldehyde azine |
| CAS | 301359-05-7 |
| Molekylformel | C22 H14 N4 O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-(4-Nitrophenyl)-2-furaldehyde azine, 2-Furancarboxaldehyde','5-(4-nitrophenyl)-','2-[[5-(4-nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]hydrazone, 2-Furancarboxaldehyde','5-(4-nitrophenyl)-','[[5-(4-nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]hydrazone (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H14N4O6/c27-25(28)17-5-1-15(2-6-17)21-11-9-19(31-21)13-23-24-14-20-10-12-22(32-20)16-3-7-18(8-4-16)26(29)30/h1-14H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)c2oc(C=NN=Cc3oc(cc3)c4ccc(cc4)[N+](=O)[O-])cc2 |
| IUPAC-namn | 1-[5-(4-nitrophenyl)furan-2-yl]-N-[[5-(4-nitrophenyl)furan-2-yl]methylideneamino]methanimine |
| Molekylvikt (g/mol) | 430.37 |
| Formel vikt | 430.0913 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?