Läs mer
5-(4-Nitrophenyl)furfural, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(4-nitrophenyl)-2-furancarboxyaldehyde |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7NO4/c13-7-10-5-6-11(16-10)8-1-3-9(4-2-8)12(14)15/h1-7H |
| Formel vikt | 217.0375 |