Läs mer
5-(4-Pyridyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15475677
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15475677 1 g 1g
15485677 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15475677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32907.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15264-63-8
Molekylformel C7H5N3OS
Molekylvikt (g/mol) 179.20
MDL-nummer MFCD00215200
InChI-nyckel TXCXZVFDWQYTIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-pyridyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 5-pyridin-4-yl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 5-pyridin-4-yl-1,3,4 oxadiazole-2-thiol, 5-pyridin-4-yl-1,3,4-oxadiazole-2 3h-thione, 5-4-pyridinyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 5-4-pyridinyl, 1,3,4-oxadiazole-2 3h-thione,5-4-pyridinyl, 5-pyridin-4-yl-3h-1,3,4-oxadiazole-2-thione, d04qyn
PubChem CID 774383
LEDER S=C1NN=C(O1)C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4-Pyridyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Smältpunkt 262°C to 264°C
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 5-pyridin-4-yl-3H-1,3,4-oxadiazole-2-thione
Formel vikt 179.2
Procent renhet 97%