Läs mer
5-(4-Pyridyl)-1H-1,2,4-triazole-3-thiol, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10668360 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10668360 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10668360 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 432310010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4-Pyridyl)-1H-1, 2, 4-triazole-3-thiol
CAS 14910-06-6
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 306.1°C to 309°C
Färg White to Cream
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C7H6N4S
Kvantitet 1 g
Synonym 5-4-pyridyl-1h-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-pyridin-4-yl-4h-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-pyridin-4-yl-4h-1,2,4 triazole-3-thiol, 1h-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-4-pyridyl, 5-pyridin-4-yl-1h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3-pyridin-4-yl-1h-1,2,4-triazole-5 4h-thione, pyridine, 4-3-mercapto-1h-1,2,4-triazol-5-yl, 3h-1,2,4-triazole-3-thione, 1,2-dihydro-5-4-pyridinyl, 5-pyridin-4-yl-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione
InChI-nyckel PBTAXYKMCKLQSM-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CN=CC=C1C2=NC(=S)NN2
IUPAC-namn 5-pyridin-4-yl-1,2-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione
Molekylvikt (g/mol) 178.22
PubChem CID 920433
Formel vikt 178.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-(4-Pyridyl)-1H-1,2,4-triazole-3-thiol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.