Läs mer
5-(4-tert-Butylphenyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15448325
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15448325 250 mg 250mg
15428325 1 g 1g
15438325 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15448325 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33113.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 306936-90-3
Molekylformel C12H14N2OS
Molekylvikt (g/mol) 234.317
MDL-nummer MFCD00500939
InChI-nyckel ATIYHEZPBLMRNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-tert-butylphenyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 5-4-tert-butylphenyl-3h-1,3,4-oxadiazole-2-thione, 5-4-tert-butyl phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-ylhydrosulfide, 5-4-tert-butyl-phenyl-3h-1,3,4 oxadiazole-2-thione, 5-4-tert-butyl phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol, maybridge1_008873, cbmicro_004022, 5-4-tert-butylphenyl-1,3,4-oxadiazole-2 3h-thione, 5-4-tert-butyl phenyl-1,3,4-oxadiazoline-2-thione
PubChem CID 690198
IUPAC-namn 5-(4-tert-butylphenyl)-3H-1,3,4-oxadiazole-2-thione
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C2=NNC(=S)O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(4-tert-Butylphenyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Smältpunkt 157°C to 158°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 234.32
Procent renhet 96%