Läs mer
5-(4-Tolylthio)-2,4-diaminoquinazoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(4-Tolylthio)-2,4-diaminoquinazoline |
| CAS | 168910-32-5 |
| Molekylformel | C15 H14 N4 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N4S/c1-9-5-7-10(8-6-9)20-12-4-2-3-11-13(12)14(16)19-15(17)18-11/h2-8H,1H3,(H4,16,17,18,19) |
| LEDER | Cc1ccc(Sc2cccc3nc(N)nc(N)c23)cc1 |
| IUPAC-namn | 5-(4-methylphenyl)sulfanylquinazoline-2,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.36 |
| Formel vikt | 282.0939 |