Läs mer
5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole, 95%
Produktkod. 11460220
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460220 5 g 5g
11450220 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11460220 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50677.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2251-79-8 | C8H5F3N4 | 214.151 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2251-79-8
Molekylformel C8H5F3N4
Molekylvikt (g/mol) 214.151
MDL-nummer MFCD00052525
InChI-nyckel CCVCHQBLMDMSNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-trifluoromethyl phenyl-1h-tetrazole, 5-4-trifluoromethyl phenyl-2h-tetrazole, 5-4-trifluoromethyl phenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, 2h-tetrazole,5-4-trifluoromethyl phenyl, 5-4-trifluoromethyl phenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-4-trifluoromethyl phenyl-2h-1,2,3,4-tetraazole, maybridge1_007473, acmc-1cqc2
PubChem CID 342565
IUPAC-namn 5-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2H-tetrazol
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=NNN=N2)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole
Kvantitet 5 g
Formel vikt 214.15
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.