missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-(4H-1,2,4-Triazol-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide, Mikromol™
Beskrivning
5-(4H-1,2,4-Triazol-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)1H-pyrazole-4-carboxamide |
| CAS | 1346604-13-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)1H-pyrazole-4-carboxamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H6 N6 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 5-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)1H-pyrazole-4-carboxamide, Allopurinol Imp. C (EP), 55W89, Ph Eur Allopurinol Impurity C, USP Allopurinol Related Compound C, Allopurinol Related Compound C, Allopurinol Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N6O/c7-5(13)4-1-8-11-6(4)12-2-9-10-3-12/h1-3H,(H2,7,13)(H,8,11) |
| LEDER | NC(=O)c1cn[nH]c1n2cnnc2 |
| IUPAC-namn | 5-(1,2,4-triazol-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?