Läs mer
5,5'-(1,3-Propanediyl)bis[5H-dibenz[b,f]azepine], TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,5'-(1,3-Propanediyl)bis[5H-dibenz[b,f]azepine] |
| CAS | 62035-55-6 |
| Molekylformel | C31H26N2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 5,5'-(1,3-Propanediyl)bis-5H-dibenz[b,f]azepine |
| InChI formel | InChI=1S/C31H26N2/c1-5-14-28-24(10-1)18-19-25-11-2-6-15-29(25)32(28)22-9-23-33-30-16-7-3-12-26(30)20-21-27-13-4-8-17-31(27)33/h1-8,10-21H,9,22-23H2 |
| LEDER | C(CN1c2ccccc2C=Cc3ccccc13)CN4c5ccccc5C=Cc6ccccc46 |
| IUPAC-namn | 11-(3-benzo[b][1]benzazepin-11-ylpropyl)benzo[b][1]benzazepine |
| Molekylvikt (g/mol) | 426.55 |
| Formel vikt | 426.2096 |