Läs mer
5-[5-(2-tienyl)-2-tienyl]tiofen-2-karbaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. 10577363
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10577363 250 mg 250mg
10474643 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10577363 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW04053CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 7342-41-8
Molekylformel C13H8OS3
Molekylvikt (g/mol) 276.39
MDL-nummer MFCD00115181
InChI-nyckel PMPDDPJYARBNGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2':5',2-terthiophene-5-carboxaldehyde, 5-5-2-thienyl-2-thienyl thiophene-2-carbaldehyde, 2,2':5',2-terthiophene-5-carbaldehyde, 5-formyl-2,2':5',2-terthiophene, chembl91933, 5-5-thiophen-2-ylthiophen-2-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-5-thiophen-2-yl thiophen-2-yl thiophene-2-carbaldehyde, 2-formyl-alpha-terthienyl
PubChem CID 454742
LEDER O=CC1=CC=C(S1)C1=CC=C(S1)C1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-[5-(2-Thienyl)-2-thienyl]thiophene-2-carbaldehyde
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 5-(5-tiofen-2-yltiofen-2-yl)tiofen-2-karbaldehyd
Formel vikt 276.4